Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) |
| CAS | 108-10-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 H12 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CC(=O)C |
| IUPAC navn | 4-methylpentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Vis mere |