Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, ren. pa, ACS-reagens,≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653980
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15653980
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 334634X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., til ekstraktionsanalyse,≥ 99 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Navn note For extraction analysis
Smeltepunkt -80°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.801g/mL at 25°C
Kogepunkt 117°C
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Lugt Characteristic
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2COCH3
Mængde 4 x 2.5 L
FN nummer UN1245
Beilstein 605399
Formel vægt 100.16g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/Reagens Ph. Eur./puriss. pa