Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, HPLC-kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11364848
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364848 1 L 1 L
11374848 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043170.K2
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 5ppm, H2O 0,1 %, Farve (APHA) 10 | CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-Methyl-2-pentanon bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Navn note Filtered through 0.2μ filters.
Smeltepunkt °C to 84°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.801 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 13°C (55°F)
Tændingspunkt 460°C (860°F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.396
Mængde 1 L
Beilstein 605399
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vægt 100.16
Damptryk 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Grad HPLC
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4-Methyl-2-pentanone
Fysisk form Væske