Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-pentanone-d5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2 |
| Formel vægt | 105.1202 |