Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,5%, Solstice
Artikelnummer. 15652960
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15652960 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15652960 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2932611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    763.00 DKK
    614.87 DKK / 1 L
    Spare 148.13 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,5 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Navn note CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,5%
CAS 108-10-1
Absorbans Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,02 ved 380 nm, Max. 0,15 ved 360 nm, Max. 0,50 ved 340 nm, Max. 1,0 ved 335 nm
CAS Max % 100.0000%
Smeltepunkt -80 °C (litteratur)
Tæthed 0,801 g/ml ved 25 °C (lit.)
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 14 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12O
Lineær formel (CH3)2CHCH2COCH3
MDL nummer MFCD00008938
Mængde 1 L
FN nummer UN1245
Beilstein 605399
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(=O)C
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 100.161
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Formel vægt 100.16
Procent renhed >99.5%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.