Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10484801 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10484801 2.5 L 2.5 L
10087460 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484801 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8049.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Overskrider ACS-specifikationerne
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt -84 °C
Farve Maks. 15 (APHA)
Udseende Klar
Tæthed 0,801 g/cm³ (20 °C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 16 °C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning Max. 0,002%
Analyseprocentområde min. 99%
Vand Max. 0,1%
Kogepunkt 117,4 °C (10¹3 hPa)