Specifications
| Smeltepunkt | -84 °C |
| Farve | Maks. 15 (APHA) |
| Udseende | Klar |
| Tæthed | 0,801 g/cm³ (20 °C) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 16 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter fordampning | Max. 0,002% |
| Analyseprocentområde | min. 99% |
| Vand | Max. 0,1% |
| Show More |