Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, ACS, 98,5+%
Artikelnummer. 11445000
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445000 4 x 500 mL 2000ml
11435000 500 mL 500ml
11397668 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033346.AY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose, gummier, harpikser, lak, maling, lakker, nitrocellulose, visse polymerer og som denatureringsmiddel. Det fungerer som en forløber for fremstillingen af N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin (6PPD), som finder anvendelse som en antiozonant i dæk. Dens vandige opløsning tjener som fremkalder til PMMA elektronstrålelitografiresist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Smeltepunkt -84 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.801g/mL
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Flammepunkt 13° (55 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.3960
Mængde 4 x 500 mL
FN nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Formel vægt 100.16
Procent renhed ≥98.5%
Grad ACS
Fysisk form Væske