Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, 99%
Artikelnummer. 11414713
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414713 2500 mL 2500ml
11404713 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11618.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose, gummier, harpikser, lak, maling, lakker, nitrocellulose, visse polymerer og som denatureringsmiddel. Det fungerer som en forløber for fremstillingen af N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin (6PPD), som finder anvendelse som en antiozonant i dæk. Dens vandige opløsning tjener som fremkalder til PMMA elektronstrålelitografiresist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose, gummier, harpikser, lak, maling, lakker, nitrocellulose, visse polymerer og som denatureringsmiddel. Det fungerer som en forløber for fremstillingen af N-(1,3-dimethylbutyl)-N′ -phenyl-p-phenylendiamin (6PPD), som finder anvendelse som en antiozonant i dæk. Dens vandige opløsning tjener som fremkalder til PMMA elektronstrålelitografiresist.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, acetone, benzen og chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke baser. Undgå forhold som flammer og gnister.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Smeltepunkt -84 °C
Tæthed 0.801
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Flammepunkt 13 °C (55 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.396
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether, acetone, benzen og kloroform. Let blandet med vand.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanone