Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, 99+%, elektronisk brugskvalitet, restfri
Artikelnummer. 10714363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10714363 2.5 L 2.5 L
10716242 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    992.55 DKK / 2.5 L
    Spare 92.45 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Surhed 0,003% maks.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -84,0 °C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 117,4 °C
Flammepunkt 14 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2COCH3
Brydningsindeks 1,3950 til 1,3970
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 691
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15, 5253
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 17 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid og acetone
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske