Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, 99,5 %, spektrofotometrisk kvalitet
Artikelnummer. 10703421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703421 500 mL Glasflaske 500ml
10553704 1 L Glasflaske 1 L
10412611 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 DKK
    462.69 DKK / 500ml
    Spare 14.31 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Navn note 99.5%
Absorbans 0,01 ved 400 nm, 0,02 ved 380 nm, 0,15 ved 360 nm, 0,5 ved 340 nm, 1 ved 335 nm
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -84,0 °C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 117,4 °C
Flammepunkt 14 °C
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2COCH3
Brydningsindeks 1,3950 til 1,3970
Mængde 500 mL
Beilstein 01,691
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15,5253
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 17 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid og acetone
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske