Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, 98,5+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10117660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117660 1 L Glasflaske 1 L
10279890 500 mL Glasflaske 500ml
10075583 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10117660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    560.46 DKK / 1 L
    Spare 19.54 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00008938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone
Navn note For analysis ACS
Smeltepunkt -84.0°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 117.4°C
Flammepunkt 14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2COCH3
Brydningsindeks 1.3950 to 1.3970
Mængde 1 L
Beilstein 01, 691
Rester efter fordampning 0.005% max.
Merck Index 15, 5253
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formel vægt 100.16
Damptryk 21.5mbar at 20°C
Procent renhed 98.5+%
Grad ACS-reagens
Titrerbar syre 0.002 meq/g max
Fysisk form Væske