Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanone-1,1,1,3,3-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-pentanone-d5 |
| CAS | 4840-81-7 |
| Molekylær formel | C6 2H5 H7 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C(C)C |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-4-methylpentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.19 |
| Formel vægt | 105.1202 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |