Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanol, TRC
Artikelnummer. 17930935
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930935 50 mL
17922135 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32475050ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-11-2
Molekylær formel C6 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 102.17
Synonym 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol, (±)-4-Methyl-2-pentanol, 1,3-Dimethyl-1-butanol, 1,3-Dimethylbutyl alcohol, 2-Methyl-4-pentanol, 3-MIC, 4-Methyl-2-amyl alcohol, 4-Methyl-2-pentyl alcohol, Isobutylmethylcarbinol, Isobutylmethylmethanol, MAOH, MIBC, MIC, Methylisobutylcarbinol, NSC 9384, dl-Methylisobutylcarbinol
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-pentanol
Mængde 50 mL
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Formel vægt 102.1045