Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896390
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896390 100 mL
15889210 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896390 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8058040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-11-2
Grad Research
Molekylær formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Molekylvægt (g/mol) 102.17
Tekniske data
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 130°C to 133°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004550
Mængde 100 mL
Synonym 4-Methyl-2-pentanol, Methyl isobutyl carbinol, Isobutyl methyl carbinol, 4-Methyl-2-pentanol