Learn More
(+/-)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
Product Code. 11455483
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11455483 2500 mL 2500ml
11445483 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11455483 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13435.0F
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102,177 g/mol
(± )-4-Methyl-2-pentanol anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese, farvestoffer og pletter, naturlige harpikser og voksarter. Det er et tilsætningsstof til overfladebelægninger. Det finder anvendelse i fremstillingen af smøreolieadditiver, zinkdialkyldithiophosphat, bremsevæsker. Det er forløberen for nogle blødgørere og skummer i mineralflotation. Det fungerer som en korrosionsinhibitor og bruges også til karakterisering af flygtige fraktioner af monosortsvine og tjæresandsudvindingsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-4-Methyl-2-pentanol anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese, farvestoffer og pletter, naturlige harpikser og voksarter. Det er et tilsætningsstof til overfladebelægninger. Det finder anvendelse i fremstillingen af smøreolieadditiver, zinkdialkyldithiophosphat, bremsevæsker. Det er forløberen for nogle blødgørere og skummer i mineralflotation. Det fungerer som en korrosionsinhibitor og bruges også til karakterisering af flygtige fraktioner af monosortsvine og tjæresandsudvindingsprocesser.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-11-2
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00004550
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.806
Kogepunkt 131 °C til 133 °C
Flammepunkt 41 °C (105 °F)
Lugt Let sødt
Brydningsindeks 1.411
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2053
Beilstein 1098268
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og diethylether. Let blandet med vand.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-4-Methyl-2-pentano