Få mere at vide
(+/-)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
Artikelnummer. 11445483
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445483 500 mL 500ml
11455483 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13435.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102,177 g/mol
(± )-4-Methyl-2-pentanol anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese, farvestoffer og pletter, naturlige harpikser og voksarter. Det er et tilsætningsstof til overfladebelægninger. Det finder anvendelse i fremstillingen af smøreolieadditiver, zinkdialkyldithiophosphat, bremsevæsker. Det er forløberen for nogle blødgørere og skummer i mineralflotation. Det fungerer som en korrosionsinhibitor og bruges også til karakterisering af flygtige fraktioner af monosortsvine og tjæresandsudvindingsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-4-Methyl-2-pentanol anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese, farvestoffer og pletter, naturlige harpikser og voksarter. Det er et tilsætningsstof til overfladebelægninger. Det finder anvendelse i fremstillingen af smøreolieadditiver, zinkdialkyldithiophosphat, bremsevæsker. Det er forløberen for nogle blødgørere og skummer i mineralflotation. Det fungerer som en korrosionsinhibitor og bruges også til karakterisering af flygtige fraktioner af monosortsvine og tjæresandsudvindingsprocesser.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-11-2
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00004550
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.806
Kogepunkt 131°C to 133°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lugt Slightly Sweetish
Brydningsindeks 1.411
Mængde 500 mL
FN nummer UN2053
Beilstein 1098268
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-4-Methyl-2-pentanol