Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanol, 99+%
Artikelnummer. 10685192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
missing translation for 'unitSize':
1 L
10 L
2.5 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10685192 5 mL Glasflaske 5ml
10725041 500 mL Glasflaske 500ml
10143290 1 L Glasflaske 1 L
10214720 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10155303 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 10685192 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 149380050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 DKK
    170.65 DKK / 5ml
    Spare 33.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-11-2
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004550
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -90,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 132,0 °C
Flammepunkt 41 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4100 til 1,4120
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 410
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20g/L. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanol
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanol
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.