Få mere at vide
4-methyl-2-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
5ml
Artikelnummer. 10214720
Brand: Thermo Scientific Acros 149380025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-11-2
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004550
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -90.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 132.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4120
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 410
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.