Få mere at vide
4-methyl-2-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143290 1 L Glasflaske 1 L
10685192 5 mL Glasflaske 5ml
10725041 500 mL Glasflaske 500ml
10214720 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10155303 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10143290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-11-2
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004550
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -90.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 132.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4120
Mængde 1 L
Beilstein 01, 410
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske