Få mere at vide
4-Methyl-2-oxovalersyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Ketoisocaproic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 130.063 |
| Procent renhed | >95% |