missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-2-oxovaleric Acid, TRC

Artikelnummer. 30010809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010809 100 mg
30012575 50 mg
30012003 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220748100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 816-66-0
Molekylær formel C6 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Synonym 4-Methyl-2-oxovaleric acid, 2-Oxoisocaproic acid, Isobutylglyoxylic acid, Ketoleucine
IUPAC navn 4-methyl-2-oxopentanoic acid
SMIL CC(C)CC(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Ketoisocaproic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Formel vægt 130.063
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.