Få mere at vide
4-Methyl-2-oxovalerinsyre-natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30133073
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133073 500 mg
30132970 25 g
30007525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326425500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4502-00-5
Molekylær formel C6 H9 O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 152.12
Synonym Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1), Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Valeric acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 2-Ketoisocaproic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate, Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate, Sodium α-keto-isocaproate, Sodium α-ketoisocaproate, Sodium α-oxoisocaproate
IUPAC navn natrium; 4-methyl-2-oxopentananoat
SMIL [Na+].CC(C)CC(=O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formel vægt 152.0449