missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-2-oxovaleric Acid-d7 Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30477307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30477307 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3264282.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-oxovaleric acid-d7 sodium salt
CAS 1795020-84-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 2H7 H2 O3 . Na
Mængde 2.5 mg
Synonym 4-Methyl-2-oxopentanoic acid D7 sodium salt (4-methyl-D3,4,5,5,5-D4), 2-Oxo-4-(methyl-d3)-4,5,5,5-d4-pentanoic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid-d7 sodium salt, 4-(Methyl-d3)-2-oxopentanoic-4,5,5,5-d4 acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate-d7, Sodium 4-(methyl-d3)-2-oxopentanoate-4,5,5,5-d4, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate-d7, Sodium α-keto-isocaproate-d7, Sodium α-oxoisocaproate-γ-methyl,γ,Δ,Δ,Δ-d7
InChI formel InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,4D;
SMIL [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])(CC(=O)C(=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn sodium;4,5,5,5-tetradeuterio-2-oxo-4-(trideuteriomethyl)pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 159.17
Formel vægt 159.0889
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.