Få mere at vide
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid
Artikelnummer. 16489356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16489356 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16489356 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW012722100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid (α-Ketoisocaproic acid), an abnormal metabolite, is both a neurotoxin and a metabotoxin.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 130.14 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 816-66-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic)
Synonym α-Ketoisocaproic acid
Mål Endogenous Metabolite