missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile |
| CAS | 24526-69-0 |
| Molekylær formel | C11H7NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC1=C(C(OC2=CC=CC=C12)=O)C#N |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-oxochromene-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.18 |
| Formel vægt | 185.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?