Få mere at vide
4-Methyl-2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30476256
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476256 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3391035G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-nitrophenol
CAS 119-33-5
Molekylær formel C7 H7 N O3
Mængde 5 g
Synonym Phenol, 4-methyl-2-nitro-, p-Cresol, 2-nitro- (7CI,8CI), 4-Methyl-2-nitrophenol, 2-Nitro-4-methylphenol, 2-Nitro-p-cresol, 4-Hydroxy-3-nitrotoluene, NSC 5387, NSC 66511, o-Nitro-p-methylphenol
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
SMIL Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-methyl-2-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.0426