Få mere at vide
4-Methyl-2-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 10091521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091521 25 g Glass bottle 25g
10514061 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10091521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127310250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-33-5
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007120
InChI nøgle SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC navn 4-methyl-2-nitrophenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-nitrophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30.0°C to 34.0°C
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 234.0°C
Flammepunkt 108°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3C6H3(NO2)OH
Mængde 25 g
Beilstein 06, 412
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.