Få mere at vide
4-methyl-2-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081824
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11459852
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12009.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-33-5
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007120
InChI nøgle SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC navn 4-methyl-2-nitrophenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-nitrophenol
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Tæthed 1.24
Kogepunkt 125°C (22 mmHg)
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
Beilstein 1868022
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%