Få mere at vide
4-Methyl-2-nitroanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18050780
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18050780 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050780 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0245.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methyl-2-nitroanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMIL Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-methyl-2-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0586 g/mol