Få mere at vide
4-methyl-2-(methylthio)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403837
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403837 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15403837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28795.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14001-63-9 | C6H8N2S | 140.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 14001-63-9
Tæthed 1.01
Flammepunkt 104 °C
Molekylær formel C6H8N2S
Brydningsindeks 1.571
MDL nummer MFCD00023242
Mængde 25 g
Synonym 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine
InChI nøgle UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=NC=CC(C)=N1
IUPAC navn 4-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 140.20
PubChem CID 821261
Formel vægt 140.21
Procent renhed 98%