Få mere at vide
4-methyl-2-(methylthio)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452150
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452150 5 g 5g
11442150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28795.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14001-63-9 | Molekylformel: C6H8N2S | Molekylvægt: 140,204 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14001-63-9
Molekylær formel C6H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 140.204
MDL nummer MFCD00023242
InChI nøgle UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
PubChem CID 821261
IUPAC navn 4-methyl-2-methylsulfanylpyrimidin
SMIL CC1=NC(=NC=C1)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Tæthed 1.01
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 5 g
Formel vægt 140.21
Procent renhed 98%