Få mere at vide
4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol) |
| CAS | 4427-56-9 |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol), 2-Isopropyl-4-methylphenol','2-Isopropyl-p-cresol','4-Methyl-2-isopropylphenol','Isothymol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-6-8(3)4-5-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.218 |
| Formel vægt | 150.104 |