missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-2(5H)-furanone, TRC

Artikelnummer. 30479701
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3277831G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2(5H)-furanone
CAS 6124-79-4
Molekylær formel C5 H6 O2
Mængde 1 g
Synonym 2(5H)-Furanone, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-2(5H)-furanone (ACI), Crotonic acid, 4-hydroxy-3-methyl-, γ-lactone (6CI, 7CI), 2,5-Dihydro-4-methyl-2-furanone, 3-Methyl-2H-furan-5-one, 3-Methylbut-2-en-4-olide, 3-Methylbut-2-enolide, 4-Hydroxy-3-methyl-2-butenoic acid lactone, 4-Hydroxy-3-methyl-2-butenoic acid γ-lactone, 4-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-Methyl-5H-furan-2-one
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-5(6)7-3-4/h2H,3H2,1H3
SMIL CC1=CC(=O)OC1
IUPAC navn 3-methyl-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Formel vægt 98.0368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.