Få mere at vide
4-methyl-2,5-dinitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methyl-2,5-dinitrophenol |
| CAS | 20294-52-4 |
| Molekylær formel | C7H6N2O5 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-6(9(13)14)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(c(O)cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-methyl-2,5-dinitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.13 |
| Formel vægt | 198.0277 |