missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 2770359-55-0 |
| Molekylær formel | C11H18Cl2N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2.2ClH/c1-9-2-7-13-11(8-9)10-3-5-12-6-4-10;;/h2,7-8,10,12H,3-6H2,1H3;2*1H |
| SMIL | CC1=CC(C2CCNCC2)=NC=C1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.18 |
| Formel vægt | 248.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?