missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30472256
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472256 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM256031250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridine Hydrochloride
CAS 2770359-55-0
Molekylær formel C11H18Cl2N2
Mængde 250 mg
Synonym 4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16N2.2ClH/c1-9-2-7-13-11(8-9)10-3-5-12-6-4-10;;/h2,7-8,10,12H,3-6H2,1H3;2*1H
SMIL CC1=CC(C2CCNCC2)=NC=C1.Cl.Cl
IUPAC navn 4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 249.18
Formel vægt 248.08
Produkttitel
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.