Få mere at vide
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 24644-78-8 |
| Molekylær formel | C10H10O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-4-methyl-1H-inden-1-one, 4-Methyl-1-indanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc2C(=O)CCc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0732 |