missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, TRC

Artikelnummer. 30472126
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472126 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM227265500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
CAS 24644-78-8
Molekylær formel C10H10O
Mængde 500 mg
Synonym 2,3-Dihydro-4-methyl-1H-inden-1-one, 4-Methyl-1-indanone
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3
SMIL Cc1cccc2C(=O)CCc12
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.