Få mere at vide
4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10502842 250 mg 250mg
10445502 1 g 1g
10396394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10502842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 216959-92-1
Molekylær formel C9H7N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 221.23
MDL nummer MFCD00111662
InChI nøgle XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
PubChem CID 2776505
IUPAC navn 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.24
Procent renhed 97%