Få mere at vide
4'-Methyl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methyl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 103946-54-9 |
| Molekylær formel | C12H10N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Methyl-4'-carboxy-2,2'-bipyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c1-8-2-4-13-10(6-8)11-7-9(12(15)16)3-5-14-11/h2-7H,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | Cc1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.0742 |