Få mere at vide
4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol ((RS)-Desisopropyltolterodine), Mikromol™
Beskrivelse
4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol ((RS)-Desisopropyltolterodine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol |
| CAS | 480432-14-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H25 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 4-methyl-2-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-, N-Isopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol, Tolterodine Tartrate Imp. E (EP), Tolterodine Tartrate Impurity E, Tolterodine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO/c1-14(2)20-12-11-17(16-7-5-4-6-8-16)18-13-15(3)9-10-19(18)21/h4-10,13-14,17,20-21H,11-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)NCCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-[1-phenyl-3-(propan-2-ylamino)propyl]phenol |
| Vis mere |