Få mere at vide
4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol ((RS)-Desisopropyltolterodine), Mikromol™
Artikelnummer. 17993326
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993326 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol ((RS)-Desisopropyltolterodine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol
CAS 480432-14-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H25 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4-methyl-2-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-, N-Isopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol, Tolterodine Tartrate Imp. E (EP), Tolterodine Tartrate Impurity E, Tolterodine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C19H25NO/c1-14(2)20-12-11-17(16-7-5-4-6-8-16)18-13-15(3)9-10-19(18)21/h4-10,13-14,17,20-21H,11-12H2,1-3H3
SMIL CC(C)NCCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O
IUPAC navn 4-methyl-2-[1-phenyl-3-(propan-2-ylamino)propyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 283.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 283.1936 g/mol