Få mere at vide
4-Methyl-2-(1-piperidinyl)-quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-(1-piperidinyl)-quinoline |
| CAS | 5465-86-1 |
| Molekylær formel | C15H18N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-piperidin-1-ylquinoline, 4-Methyl-2-piperidin-1-yl-quinoline','4-Methyl-2-piperidino-quinoline, 2-Piperidino-lepidine, ML204 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2/c1-12-11-15(17-9-5-2-6-10-17)16-14-8-4-3-7-13(12)14/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(nc2ccccc12)N3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-piperidin-1-ylquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.32 |
| Formel vægt | 226.147 |