Få mere at vide
4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946851 5 g 5g
11936851 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 29091-40-5
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00100600
InChI nøgle PTXJEYIAUIOTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzo c 1,2,5 oxadiazole, 4-methylbenzofurazan, 4-methyl-benzofurazan, 4-methyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-methyl, methylbenzfurazan, 2,1,3-benzoxadiazole,4-methyl, #
PubChem CID 584114
IUPAC navn 4-methyl-2,1,3-benzoxadiazole
SMIL CC1=CC=CC2=NON=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40.0°C to 41.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 134.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.