Få mere at vide
4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11936851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11936851 1 g 1g
11946851 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441360010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 29091-40-5
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00100600
InChI nøgle PTXJEYIAUIOTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzo c 1,2,5 oxadiazole, 4-methylbenzofurazan, 4-methyl-benzofurazan, 4-methyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-methyl, methylbenzfurazan, 2,1,3-benzoxadiazole,4-methyl, #
PubChem CID 584114
IUPAC navn 4-methyl-2,1,3-benzoxadiazole
SMIL CC1=CC=CC2=NON=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40.0°C to 41.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 134.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.