Få mere at vide
4-Methyl-1H-pyrazol, 97+%
Artikelnummer. 11469226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469226 1 g 1g
11479226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18083.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82,106 g/mol
4-Methyl-1H-pyrazol bruges som modgift ved methanol- og ethylenglycolforgiftning. Det bruges også som en alkoholdehydrogenaseinhibitor. Det virker som en ligand i koordinationskemi. Ydermere tjener det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methyl-1H-pyrazol bruges som modgift ved methanol- og ethylenglycolforgiftning. Det bruges også som en alkoholdehydrogenaseinhibitor. Det virker som en ligand i koordinationskemi. Ydermere tjener det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Blandbar med
vand, ether, benzen og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7554-65-6
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.106
MDL nummer MFCD00005245
InChI nøgle RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
IUPAC navn 4-methyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=CNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 13°C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 204°C to 207°C
Flammepunkt 96°C (204°F)
Brydningsindeks 1.4945
Mængde 1 g
Beilstein 105204
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,4216
Opløselighedsinformation Miscible with water,ether,benzene and alcohol.
Formel vægt 82.11
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1H-pyrazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylpyrazole