Få mere at vide
4-methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10141132
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10141132 1 g 1g
10203762 10 g 10g
10801380 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10141132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01366DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 68282-53-1
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD00173728
InChI nøgle KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC navn 5-methyl-lH-imidazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)N=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%