missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30482462
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30482462 500 mg -
30466903 2.5 g 2.5g
30480494 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM313575500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38585-62-5
Molekylær formel C5 H8 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 148.59
Synonym 1H-Imidazole-5-methanol, 4-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-methanol, 5-methyl-, monohydrochloride (9CI), (4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol hydrochloride, (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)-5-methylimidazole hydrochloride, 4-Methyl-1H-imidazole-5-methanol hydrochloride, 4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride, 5-Methyl-4-imidazolemethanol hydrochloride
IUPAC navn (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1[nH]cnc1CO

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
Formel vægt 148.0403
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.