Få mere at vide
(4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H |
| Formel vægt | 148.0403 |