Få mere at vide
4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Mikromol™
Beskrivelse
4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| CAS | 287980-85-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nevirapine Anhydrous Imp. C (EP), Nevirapine USP Related Compound C, Nevirapine USP RC C, 4-Methyl-11-propyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound C, Nevirapine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O/c1-3-9-19-13-11(5-4-7-16-13)15(20)18-12-10(2)6-8-17-14(12)19/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H,18,20) |
| SMIL | CCCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13 |
| IUPAC navn | 4-methyl-11-propyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Vis mere |